Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40019-1G OR40019-5G
APOSOR40019-1GEA 700 NOK
APOSOR40019-1G APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11053807
CAS-nummer: 716-43-8