2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)ethanone
OR400212-5G OR400212-1G
APOSOR400212-5GEA 1075 NOK
APOSOR400212-5G APOSOR400212-1G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233,4896 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02683063
CAS-nummer: 825-40-1