4-Methoxypyrimidin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-methoxypyrimidine
OR40024-1G OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA 305 NOK
APOSOR40024-1G APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00619233
CAS-nummer: 155-90-8