2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethoxyphenyl)borane
OR4003-1G OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA 1125 NOK
APOSOR4003-1G APOSOR4003-5G
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₅
MW: 212,01 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01114642
CAS-nummer: 135159-25-0