Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 1075 NOK
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,5200 g/mol
Kokepunkt: 149…152 °C/8mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06804577
CAS-nummer: 668262-52-0