Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 1125 NOK
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,98 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11505949
CAS-nummer: 79670-17-0