Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 645 NOK
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Smeltepunkt: 79…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114319
CAS-nummer: 78471-43-9