3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 325 NOK
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4006 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08277278
CAS-nummer: 179898-50-1