2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 270 NOK
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039878
CAS-nummer: 385370-80-9