2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Pyrazin-2-ylmethanamine
OR40048-1G OR40048-5G OR40048-10G
APOSOR40048-1GEA 270 NOK
APOSOR40048-1G APOSOR40048-5G APOSOR40048-10G
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,1292 g/mol
Kokepunkt: 87…88 °C/3mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00673149
CAS-nummer: 20010-99-5