2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400585-1G OR400585-5G OR400585-10G
APOSOR400585-1GEA 575 NOK
APOSOR400585-1G APOSOR400585-5G APOSOR400585-10G
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060356
CAS-nummer: 61040-78-6