4-Pentylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-n-Pentylbenzeneboronic acid, (4-Pentylphenyl)boronic acid
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 270 NOK
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₂
MW: 192,07 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00995151
CAS-nummer: 121219-12-3