2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400879-1G OR400879-250MG
APOSOR400879-1GEA 485 NOK
APOSOR400879-1G APOSOR400879-250MG
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016522
CAS-nummer: 26507-91-5