5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40092-1G OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA 1000 NOK
APOSOR40092-1G APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Formel: C₄H₄BrNS
MW: 178,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09879074
CAS-nummer: 57268-16-3