Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40095-1G OR40095-250MG
APOSOR40095-1GEA 1225 NOK
APOSOR40095-1G APOSOR40095-250MG
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11706993
CAS-nummer: 1120214-96-1