α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 4125 NOK
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.48 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 42533-63-1
FN: 3261
ADR: 8 III