4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
OR401027-25G
APOSOR401027-25GEA 860 NOK
APOSOR401027-25G
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007086
CAS-nummer: 55912-20-4