3-Iodophenyl isocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR401068-1G
OR401068-25G
OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA
895
NOK
APOSOR401068-1G
APOSOR401068-25G
APOSOR401068-5G
3-Iodophenyl isocyanate
3-Iodophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₇H₄INO MW: 245,02 g/mol Kokepunkt: 55 °C/0,23mmHg Tetthet: 1,86 g/cm³ (25 °C) Flash punkt: 113 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00037088 CAS-nummer: 23138-56-9 FN: 2206 ADR: 6.1,III |