6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40121-100MG OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA 270 NOK
APOSOR40121-100MG APOSOR40121-1G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781476
CAS-nummer: 885520-98-9