5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40128-1G OR40128-100MG OR40128-250MG
APOSOR40128-1GEA 3875 NOK
APOSOR40128-1G APOSOR40128-100MG APOSOR40128-250MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028624
CAS-nummer: 1159511-80-4