3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4014-1G
APOSOR4014-1GEA 3900 NOK
APOSOR4014-1G
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₃
MW: 236,08 g/mol
Smeltepunkt: 42…45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115706
CAS-nummer: 850567-31-6