2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-5-chloro-4-picoline
OR40192-5G
APOSOR40192-5GEA 0 NOK
APOSOR40192-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine 95+%
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06410759
CAS-nummer: 36936-27-3