Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 380 NOK
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Smeltepunkt: 90…91 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00101268
CAS-nummer: 21230-43-3