Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 680 NOK
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11706992
CAS-nummer: 81569-46-2