Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 770 NOK
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09863164
CAS-nummer: 89793-12-4