1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR40420-1G OR40420-250MG
APOSOR40420-1GEA 700 NOK
APOSOR40420-1G APOSOR40420-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Smeltepunkt: 80…87 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09864189
CAS-nummer: 1036991-40-8