Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-5GEA 1725 NOK
APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11505036
CAS-nummer: 1187236-18-5