3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40442-1G OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA 1825 NOK
APOSOR40442-1G APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09751256
CAS-nummer: 15166-68-4