1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone
OR40500-10G
APOSOR40500-10GEA 0 NOK
APOSOR40500-10G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271,3100 g/mol
Smeltepunkt: 52…54 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01862189
CAS-nummer: 98977-34-5