2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 8850 NOK
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,5300 g/mol
Smeltepunkt: 195…196 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09743796
CAS-nummer: 4983-28-2