2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 3150 NOK
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,041 g/mol
Smeltepunkt: 178…182 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05865213
CAS-nummer: 24287-95-4