4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
OR40649-5G
APOSOR40649-5GEA 1375 NOK
APOSOR40649-5G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Smeltepunkt: 73…77 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669466
CAS-nummer: 21304-38-1