2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 4050 NOK
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₆
MW: 344,4 g/mol
Kokepunkt: 208,4 °C
Tetthet: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11035888
CAS-nummer: 1429056-28-9