2-(Methylthio)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Mehtylthio)thiophene
OR4091-10G OR4091-5G OR4091-1G
APOSOR4091-10GEA 2000 NOK
APOSOR4091-10G APOSOR4091-5G APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Formel: C₅H₆S₂
MW: 130,23 g/mol
Kokepunkt: 82…84 °C/15mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052382
CAS-nummer: 5780-36-9