3-Methylmorpholine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR41010-5G
APOSOR41010-5GEA 715 NOK
APOSOR41010-5G
3-Methylmorpholine 97%
3-Methylmorpholine
Formel: C5H11NO
MW: 101,1469 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09054773
CAS-nummer: 42185-06-8