1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR41018-100G OR41018-25G OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA 2875 NOK
APOSOR41018-100G APOSOR41018-25G APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,1550 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16556148
CAS-nummer: 1003846-21-6