Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-5G
APOSOR41055-5GEA 1350 NOK
APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Smeltepunkt: 178…188 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094942
CAS-nummer: 103858-53-3