6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 2300 NOK
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
MW: 139,54 g/mol
Smeltepunkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09607731
CAS-nummer: 939986-65-9