3-(1-Naphthyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 540 NOK
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00033058
CAS-nummer: 3243-42-3