Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
OR42013-2.5L
APOSOR42013-2.5LEA 3850 NOK
APOSOR42013-2.5L
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) 98%
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 189…191 °C
Smeltepunkt: –125 °C
Tetthet: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 57,2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
FN: 1147
ADR: 3,III