9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
OR42024-25G OR42024-5G
APOSOR42024-25GEA 715 NOK
APOSOR42024-25G APOSOR42024-5G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formel: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12196936
CAS-nummer: 854952-58-2