Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Cyanoacetylurethane
OR42047-1G OR42047-25G OR42047-5G
APOSOR42047-1GEA 270 NOK
APOSOR42047-1G APOSOR42047-25G APOSOR42047-5G
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate
Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Smeltepunkt: 167…169 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001937
CAS-nummer: 6629-04-5