3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR42060-1G OR42060-250MG OR42060-500MG
APOSOR42060-1GEA 4925 NOK
APOSOR42060-1G APOSOR42060-250MG APOSOR42060-500MG
3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
3-Isobutylamino-propan-1-ol
Formel: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03446756
CAS-nummer: 285124-45-0
New Product