6-Bromo-3-isoquinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 360 NOK
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11110423
CAS-nummer: 1031927-91-9