Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 590 NOK
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00728625
CAS-nummer: 28942-54-3