5-Chloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 895 NOK
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chloroquinoline
5-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Smeltepunkt: 28…32 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00239413
CAS-nummer: 635-27-8