3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 270 NOK
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Formel: C6H5Br2N
MW: 250,9186 g/mol
Smeltepunkt: 22…23 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00234159
CAS-nummer: 38749-87-0