3-Bromo-5-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42210-100G OR42210-25G
APOSOR42210-100GEA 2850 NOK
APOSOR42210-100G APOSOR42210-25G
3-Bromo-5-methylaniline 97%
3-Bromo-5-methylaniline
Formel: C7H8BrN
MW: 186,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11845553
CAS-nummer: 74586-53-1