Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 340 NOK
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Smeltepunkt: 103…107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9