4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4,4-Dimethylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 3950 NOK
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formel: C₈H₁₅BO₂
MW: 154,02 g/mol
Smeltepunkt: 152…154 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD07363758
CAS-nummer: 865869-28-9